5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33518-1G
OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA
805
CHF
APOSOR33518-1G
APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10758059 CAS-Nummer: 1033463-21-6 |