2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33516-1G
OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA
403
CHF
APOSOR33516-1G
APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Formel:
C₉H₇BrN₂O MW: 239.08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234781 CAS-Nummer: 123420-09-7 |