2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33513-1G OR33513-5G
APOSOR33513-1GEA 216 CHF
APOSOR33513-1G APOSOR33513-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₀H₉ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662320
CAS-Nummer: 39561-82-5