2-Aminoquinolin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33507-1G
OR33507-5G
APOSOR33507-1GEA
68.7
CHF
APOSOR33507-1G
APOSOR33507-5G
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
2-Aminoquinolin-4-ol
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052386 CAS-Nummer: 42712-64-1 |