3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 323 CHF
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNS
MW: 241,79 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14584833
CAS-Nummer: 1221792-02-4