2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33496-1G OR33496-5G
APOSOR33496-1GEA 323 CHF
APOSOR33496-1G APOSOR33496-5G
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₃
MW: 217,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14584781
CAS-Nummer: 241127-72-0