4-Brom-2-methyl-3-chinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33495-1G
APOSOR33495-1GEA
251
CHF
APOSOR33495-1G
4-Brom-2-methyl-3-chinolinol 95%
4-Brom-2-methyl-3-chinolinol
Formel:
C₁₀H₈BrNO MW: 238,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13235-12-6 |