1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33492-1G
APOSOR33492-1GEA 0 CHF
APOSOR33492-1G
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11840985
CAS-Nummer: 1135283-10-1