3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33478-1G
OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA
403
CHF
APOSOR33478-1G
APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O MW: 243.31 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025842 CAS-Nummer: 1135282-83-5 |