3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33475-1G OR33475-5G
APOSOR33475-1GEA 216 CHF
APOSOR33475-1G APOSOR33475-5G
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02330570
CAS-Nummer: 76397-72-3