3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 293 CHF
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369265
CAS-Nummer: 90908-89-7