3-Brom-5-methyl-2(1H)-pyridinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Brom-5-methyl-2(1H)-pyridinon 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formel: C6H6BrNO
MW: 188,02 g/mol
Melting Pt: 154…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791312
CAS-Nummer: 17282-02-9