6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 403 CHF
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃
MW: 219,68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00697490
CAS-Nummer: 1017782-49-8