2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33463-1G OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA 323 CHF
APOSOR33463-1G APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Formel: C₈H₁₅N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09152768
CAS-Nummer: 90206-22-7