N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33461-1G
OR33461-5G
APOSOR33461-1GEA
323
CHF
APOSOR33461-1G
APOSOR33461-5G
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide
Formel:
C₁₁H₁₄N₄ MW: 202,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09152717 CAS-Nummer: 952183-02-7 |