Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G
OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA
323
CHF
APOSOR33458-1G
APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₀H₈ClN₃O₂ MW: 237,65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09152714 CAS-Nummer: 220141-20-8 |