Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 216 CHF
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01463252
CAS-Nummer: 18450-27-6