3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 403 CHF
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659616
CAS-Nummer: 112677-15-3