Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-chloro-5-iodonicotinate, Methyl 2-chloro-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR33437-5G
APOSOR33437-5GEA
177
CHF
APOSOR33437-5G
Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Methyl-2-chlor-5-iodnicotinat
Formel:
C₇H₅ClINO₂ MW: 297,48 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659607 CAS-Nummer: 78686-83-6 |