5-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(2-Bromophenyl)-1,3-oxazole
OR33433-5G
APOSOR33433-5GEA
69.6
CHF
APOSOR33433-5G
5-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,0540 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05668985 CAS-Nummer: 328270-70-8 |