1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33421-1G
OR33421-25G
OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA
216
CHF
APOSOR33421-1G
APOSOR33421-25G
APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Formel:
C₁₁H₁₃ClO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04126369 CAS-Nummer: 172739-45-6 |