2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
OR3342-1G
OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3342-1G
APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Melting Pt: 147…157 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047443 CAS-Nummer: 21901-29-1 |