3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33400-1G
OR33400-5G
APOSOR33400-1GEA
403
CHF
APOSOR33400-1G
APOSOR33400-5G
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₈H₁₇NO₃ MW: 295,34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425823 CAS-Nummer: 439095-70-2 |