[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33395-1G
OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA
403
CHF
APOSOR33395-1G
APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001302 CAS-Nummer: 130441-68-8 |