3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 645 CHF
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen 95%
3-Chlor-2-(2-bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₄BrClOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793892
CAS-Nummer: 256486-71-2