4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
OR33340-1G
APOSOR33340-1GEA
403
CHF
APOSOR33340-1G
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formel:
C₉H₅ClN₄ MW: 204,62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00140798 CAS-Nummer: 62603-54-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)