8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33317-1G
OR33317-5G
APOSOR33317-1GEA
403
CHF
APOSOR33317-1G
APOSOR33317-5G
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O MW: 224.26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739199 CAS-Nummer: 96428-16-9 |