4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33315-1G OR33315-5G
APOSOR33315-1GEA 403 CHF
APOSOR33315-1G APOSOR33315-5G
4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
4-(4-Methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056675
CAS-Nummer: 886362-01-2