2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33313-1G OR33313-5G
APOSOR33313-1GEA 94 CHF
APOSOR33313-1G APOSOR33313-5G
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formel: C₈H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864498
CAS-Nummer: 75751-72-3