2,4-Dichlorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3331-25G OR3331-5G
APOSOR3331-25GEA 55.7 CHF
APOSOR3331-25G APOSOR3331-5G
2,4-Dichlorthiophenol 98%
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 60…62 °C/1.5mmHg
Melting Pt: 15 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4