6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-Chloroacetyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR33306-5G
APOSOR33306-5GEA 81.9 CHF
APOSOR33306-5G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₀H₈ClNO₃
MW: 225,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321312
CAS-Nummer: 26518-76-3