1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33303-1G
OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA
147
CHF
APOSOR33303-1G
APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O MW: 203.25 g/mol Melting Pt: 104…105 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02091541 CAS-Nummer: 91331-86-1 |