Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33289-1G
OR33289-5G
OR33289-25G
APOSOR33289-1GEA
216
CHF
APOSOR33289-1G
APOSOR33289-5G
APOSOR33289-25G
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₂ MW: 258.32 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117820 CAS-Nummer: 357670-16-7 |