6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33276-5G
APOSOR33276-5GEA 216 CHF
APOSOR33276-5G
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02571372
CAS-Nummer: 6120-26-9