4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)aniline
OR33261-5G
APOSOR33261-5GEA 88.9 CHF
APOSOR33261-5G
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine
Formel: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00453046
CAS-Nummer: 20934-81-0