2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33256-1G OR33256-5G
APOSOR33256-1GEA 147 CHF
APOSOR33256-1G APOSOR33256-5G
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile
Formel: C₁₂H₉N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01443818
CAS-Nummer: 339105-55-4