1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33254-1G OR33254-5G
APOSOR33254-1GEA 403 CHF
APOSOR33254-1G APOSOR33254-5G
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568700
CAS-Nummer: 339105-37-2