2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33230-1G
OR33230-5G
APOSOR33230-1GEA
403
CHF
APOSOR33230-1G
APOSOR33230-5G
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClN₃O₂ MW: 271,75 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01114500 CAS-Nummer: 275374-83-9 |