3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Acetamido-5-boronobenzoic acid
OR3320-1G
OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA
382
CHF
APOSOR3320-1G
APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BNO₅ MW: 222,990 g/mol Melting Pt: 240…243 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08436066 CAS-Nummer: 108749-15-1 |