3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33195-1G OR33195-5G
APOSOR33195-1GEA 403 CHF
APOSOR33195-1G APOSOR33195-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one
Formel: C₁₀H₁₃NOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659591
CAS-Nummer: 885949-97-3