4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33190-1G
APOSOR33190-1GEA 407 CHF
APOSOR33190-1G
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00158889
CAS-Nummer: 55234-56-5