1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33177-1G OR33177-5G
APOSOR33177-1GEA 645 CHF
APOSOR33177-1G APOSOR33177-5G
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220.27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00116066
CAS-Nummer: 217489-78-6