7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33175-5G
APOSOR33175-5GEA 323 CHF
APOSOR33175-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure 95%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425067
CAS-Nummer: 80353-94-2