6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 403 CHF
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791234
CAS-Nummer: 210963-95-4