3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylsulphanyl)phenol
OR33162-1G
OR33162-5G
APOSOR33162-1GEA
323
CHF
APOSOR33162-1G
APOSOR33162-5G
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
3-(Methylsulphanyl)benzenol
Formel:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11207488 CAS-Nummer: 3463-03-4 |