4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]benzonitrile
OR33150-1G
OR33150-5G
APOSOR33150-1GEA
323
CHF
APOSOR33150-1G
APOSOR33150-5G
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117819 CAS-Nummer: 38791-92-3 |