1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 323 CHF
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02570851
CAS-Nummer: 453557-75-0