2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Chloro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
OR3314-100MG
APOSOR3314-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR3314-100MG
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3700 g/mol
Melting Pt: 263…265 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689478
CAS-Nummer: 913835-71-9