1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33130-1G
OR33130-25G
OR33130-5G
APOSOR33130-1GEA
216
CHF
APOSOR33130-1G
APOSOR33130-25G
APOSOR33130-5G
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ MW: 214.23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01443772 CAS-Nummer: 182141-36-2 |