4-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
OR3313-25G OR3313-5G OR3313-100G
APOSOR3313-25GEA 52.2 CHF
APOSOR3313-25G APOSOR3313-5G APOSOR3313-100G
4-Cyanphenylboronsäure
4-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318968
CAS-Nummer: 126747-14-6